Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Äußerst präzises digitales Thermometer nach internationalen Normen
Ideal für die Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standardlösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln und Abwässern
Marke: Fisherbrand™ 93675-94
Beinhaltet: Edelstahlfühler, hochschlagfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, zwei Batterien Typ AA (für kontinuierliche, ständig aktive Überwachung für 1 Jahr)
Beschreibung
Ideal für die Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standard-Lösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Lebensmitteln und Abwasser. Die Fisher Scientific™ Traceable™ äußerst präzisen digitalen Thermometer nach internationalen Normen haben einen unempfindlichen Edelstahlfühler, der die geringsten Temperaturänderungen in Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen anzeigt.
Die Geräte messen 0,00, 25,00, 37,00 oder eine Kombination aller drei in ° F und °C.
- Bietet exakte Messungen bei Eindringen der Spitze von 0,33 in.
- Erfasst Uhrzeit/Datum für Minimum-Maximum-Messwerte und Hoch/Niedrig-Alarmwarnungen
- Anzeige von Minimum/Maximum-Temperaturen und aktueller Temperatur
- Min/Max überwacht Messwerte über jeden Zeitraum; zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum der Min/Max-Temperaturen
- Die Alarmfunktion bietet zwei sichtbare LEDs und zwei akustische Warnungen, sobald die Temperatur die Sollwerte überschreitet; zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum der doppelten Thermometeralarme
- Programmierbar in 0,1 °-Schritten; Alarme melden kontinuierlich, auch wenn die Temperatur in den Nicht-Alarmbereich zurückgekehrt ist
- Auflösung: 0,01 °
- Genauigkeit: ±0,05 °C innerhalb ± 2 °C des Standards
- Fühlerdurchmesser: 0,12 in. (0,30 cm)
- Schaftlänge: 6,25 in. (15,87 cm)
- Gesamtlänge: 9 in. (22,86 cm)
- Kabel: 5 ft. (1,5 m)
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Compliance
Erfüllt ITS-90, Internationaler Temperaturstandard.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
3.2 mm | |
Zur Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standard-Lösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln und Abwässern | |
1,9 cm | |
6.25 in. | |
15.9 cm | |
0.01°C | |
140 g | |
Digital Thermometer | |
158 °F | |
-58,00 °F | |
-58 bis +158 °F | |
Yes | |
AA | |
LED | |
Reads to 0.00, 25.00, and 37.00 |
0,125 in. | |
10.7 x 6.9 x 1.9 cm (4.25 x 2.75 x 0.75 in.) | |
4,25 in. | |
Edelstahlsonde, sehr stoßfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Stativ, Velcro™, Magnetbänder, Wandhalterung, zwei AAA-Batterien (für kontinuierliche, ständig aktive Überwachung für 1 Jahr) | |
10.7 cm | |
ABS-Kunststoff | |
5 oz. | |
2,75 in. | |
4,25 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +70°C | |
Water Baths | |
±0,05°C innerhalb von ±2°C der getesteten Standardpunkte; ±0,3°C andernfalls | |
6,9 cm |