Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System mit Platinum™ Taq DNA Polymerase
Entwickelt für die empfindliche, reproduzierbare Endpunkt-Detektion und Analyse von RNA-Molekülen mittels RT-PCR
Marke:  Invitrogen™ 12574018
336.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10464022
  • 368.00 € / 25 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das SuperScript III 1-Schritt-RT-PCR-System mit Platinum Taq DNA-Polymerase verwendet eine praktische Ein-Schritt-Formulierung, um sowohl die cDNA-Synthese als auch die PCR-Amplifikation in einem einzelnen Röhrchen mit genspezifischen Primern und Ziel-RNAs, die entweder aus Gesamt-RNA oder mRNA stammen, durchzuführen. Das System verwendet eine Mischung aus SuperScript III reverse Transkriptase und Platinum Taq-DNA-Polymerase in einem optimierten Reaktionspuffer und kann eine Vielzahl von RNA-Zielsequenzen von 200 bp bis 4,5 kb erkennen. Die Menge des Ausgangsmaterials kann im Bereich von 0,01 pg bis 1 μg Gesamt-RNA liegen.
  • Empfindlich – routinemäßiger Nachweis bis 0,01 pg Gesamt-RNA
  • Anwenderfreundlichkeit – schnelles und praktisches Ein-Schritt-Verfahren mit weniger Variabilität zwischen Reaktionen
  • Spezifität – Einsatz von SuperScript III RT zur cDNA-Synthese bei bis zu 55 °C für ein spezifischeres Priming mit genspezifischen Primern
  • Amplikongröße – kompatible Erkennung von Zielen bis 4,5 kb Länge für größere Flexibilität
SuperScript III reverse Transkriptase SuperScript III reverse Transkriptase ist eine Version von M-MLV-RT, die zur Reduzierung der RNase H-Aktivität entwickelt wurde und eine höhere thermische Stabilität bietet. Das Enzym kann cDNA bei Temperaturen von 45 °C bis 60 °C synthetisieren und bietet höhere Spezifität, eine höhere cDNA-Ausbeute und mehr Produkt in voller Länge als andere reverse Transkriptasen. Da SuperScript III RT nicht signifikant von ribosomaler und Transfer-RNA gehemmt wird, kann sie für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. Platinum Taq DNA-Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase ist eine rekombinante Taq DNA-Polymerase mit proprietärem Antikörper, der die Polymerase-Aktivität bei Raumtemperatur blockiert. Die Aktivität wird wiederhergestellt, nachdem bei der Denaturierung während der PCR eine Temperatur von 94 °C erreicht wird. Dies bietet einen automatischen “Heißstart” in der PCR und dadurch eine höhere Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute. Endproduktgröße: 4,5 kb oder weniger.
One-Step RT-PCR, PCR und Real-Time PCR, RT-PCR, Reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System mit Platinum™ Taq DNA Polymerase > 25 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.