Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Äußerst präzises digitales Thermometer nach internationalen Normen
Artikelnummer. p-3742835 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-2.00 bis 2.00 °C
-50°bis +70°C
23.00 bis 27.00 °C
35.00 bis 39.00°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-58 bis +158 °F
28.4 bis 35.6 ° F
37.00 °F
73.4 bis 80.6° F
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11749705
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Edelstahlfühler, hochschlagfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, zwei Batterien Typ AA (für kontinuierliche, ständig aktive Überwachung für 1 Jahr)
Ideal für die Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standardlösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln und Abwässern
Ideal für die Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standard-Lösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Lebensmitteln und Abwasser. Die Fisher Scientific™ Traceable™ äußerst präzisen digitalen Thermometer nach internationalen Normen haben einen unempfindlichen Edelstahlfühler, der die geringsten Temperaturänderungen in Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen anzeigt.
Die Geräte messen 0,00, 25,00, 37,00 oder eine Kombination aller drei in ° F und °C.
  • Bietet exakte Messungen bei Eindringen der Spitze von 0,33 in.
  • Erfasst Uhrzeit/Datum für Minimum-Maximum-Messwerte und Hoch/Niedrig-Alarmwarnungen
  • Anzeige von Minimum/Maximum-Temperaturen und aktueller Temperatur
  • Min/Max überwacht Messwerte über jeden Zeitraum; zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum der Min/Max-Temperaturen
  • Die Alarmfunktion bietet zwei sichtbare LEDs und zwei akustische Warnungen, sobald die Temperatur die Sollwerte überschreitet; zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum der doppelten Thermometeralarme
  • Programmierbar in 0,1 °-Schritten; Alarme melden kontinuierlich, auch wenn die Temperatur in den Nicht-Alarmbereich zurückgekehrt ist
  • Auflösung: 0,01 °
  • Genauigkeit: ±0,05 °C innerhalb ± 2 °C des Standards
  • Fühlerdurchmesser: 0,12 in. (0,30 cm)
  • Schaftlänge: 6,25 in. (15,87 cm)
  • Gesamtlänge: 9 in. (22,86 cm)
  • Kabel: 5 ft. (1,5 m)
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Compliance
Erfüllt ITS-90, Internationaler Temperaturstandard.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,12 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 3 mm
Abmessungen (L x B x H) 10.7 x 6.9 x 1.9 cm (4.25 x 2.75 x 0.75 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standard-Lösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln und Abwässern
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1,9 cm
Enthält Edelstahlsonde, sehr stoßfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Stativ, Velcro™, Magnetbänder, Wandhalterung, zwei AAA-Batterien (für kontinuierliche, ständig aktive Überwachung für 1 Jahr)
Länge (angloamerikanisch) Sonde 6.25 in.
Länge (metrisch) 10.7 cm
Länge (metrisch) Sonde 15.9 cm
Material ABS-Kunststoff
Auflösung 0.01°C
Gewicht (angloamerikanisch) 5 oz.
Gewicht (metrisch) 140 g
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 35,6 °F
Max. Temperatur (metrisch) 2 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 28,4 °F
Min. Temperatur (metrisch) -2 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 28.4 bis 35.6 ° F
Temperaturbereich (metrisch) -2.00 bis 2.00 °C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Water Baths
Akkutyp AA
Genauigkeit ±0,05 °C
Display LED
Breite (metrisch) 6,9 cm
Umfang Reads to 0.00