Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Model 50 und 120 Sonic Dismembratoren
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Sonden sind für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 50 und 120 vorgesehen.
- Sonden für 50/120 Ultraschall-Homogenisator
Spezifikation
Maximal 200 μm | |
0,2 bis 5 ml | |
5/64 Zoll | |
2 mm | |
1 Sonde |
Sonde | |
0,078 Zoll (5/64 Zoll) | |
2 mm | |
Ultraschall-Homogenisator Modell 50 und 120 |