Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ RT Digitale Heizplatte
Form: Rund; Größe: 5,5 Zoll Durchm.; Max. Probenlast: 25 kg; Steckertyp: Verschiedene Ausführungen
Marke: Fisherbrand™ 88860001
498.23 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mehr Vertrauen in die Sicherheit und Genauigkeit mit den glatten RT Digitalen Heizplatten mit geringem Profil, die eine präzise, digitale Kontrolle mit einer Auflösung von 0.1 °C und einer maximalen Temperatur von 350 °C ermöglichen. Eine kurze Aufheizzeit und eine ausgezeichnete Hitzeübertragungsrate dank der eng integrierten Struktur des Erhitzers und einer Oberplatte mit einer keramikbeschichteten Legierung — führt zu Temperatureinheitlichkeit und Korrosionsbeständigkeit, während eine optimale Überwachung von Farbveränderungen in Proben oder Medien während des Betriebs ermöglicht wird.
Präzise Steuerung für optimale Genauigkeit
- Mikroprozessor-PID-Steuerung
- Digitales LED-Display (0.1 °C-Auflösung)
- Gleichzeitige Anzeige von aktueller und festgelegter Temperatur
- Temperaturbereich: Max. 350 °C/662 °F
- Erhitzungsrate einstellbar von 0 bis 100 % mit Intervallen von 1 %
- Auswahl der Temperaturanzeige in Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F)
- Einstellen der Zeitschaltuhr für einen sofortigen Start, als Countdown oder für einen Start, wenn die Oberplatte den gewünschten Sollwert erreicht hat
- Tastenfeld für zusätzliche Sicherheit sperrbar
- Zwei Gewindelöcher für Befestigungsstangen zum Anbringen verschiedener Gerätearten wie Temperatursensoren, Thermometer, Laborglasartikel und weitere
- Die Anzeige, die vor einer heißen Platte warnt, bleibt an, wenn das Gerät abgeschaltet, aber noch immer angeschlossen ist, bis die Oberplatte Umgebungstemperatur erreicht
- Automatisches Abschalten bei zu hoher Temperatur
- Abnehmbares Stromkabel
- Optionaler transparenter Schild schützt den Anwender vor Spritzern
- Abmessungen der Oberplatte: Durchmesser von 140 mm/5.5 in.
- Oberplattenmaterial: keramikbeschichtetes Aluminium
- Display: Digitale LED (0.1 °C-Auflösung)
- Maximale Beladung: 25 kg/55.1 lbs.
- Wärmebad (Kat. Nr. 11-676-269)
- Transparenter Sicherheitsschild (Kat. Nr. 11-676-270)
- Befestigungsstange (Kat. Nr. 11-676-271)
- C-5, Klammerhalter (Kat. Nr. 11-676-276)
- 3-Finger-Klemme (Kat. Nr. 11-676-277
Zertifizierungen
CE, cCSAus
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
Aluminiumguss | |
25 kg | |
Rund | |
Aluminium, Keramik | |
PID | |
50 bis 350 °C | |
11,42 in. | |
100 mm | |
161 mm | |
50/60 Hz |
Heizplatte | |
Verschiedene Ausführungen | |
230 V | |
122 bis 662 °F | |
5,5 in. Durchm. | |
3,94 in. | |
6,34 in. | |
290 mm | |
600 W |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen