Learn More
Fisherbrand™ accuTupH™ pH-Kombinationselektroden mit gehärteter Spitze - ohne Quecksilber
Eignet sich ideal für Labor und Q.C.-Messungen.
Marke: Fisherbrand™ 93X218884
208.79 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
pH-Kombinationselektrode für Laboreinsatz und präzise QC-Messungen mit einer Ansprechzeit von unter 10 Sekunden.
- pH-Kombinationselektrode
- Einzeldiaphragma
- Temperaturbereich: 80 bis 100 °C
- pH-Bereich: 0-14
- Reaktionszeit unter 10 Sekunden
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
Gesättigtes KCl | |
Ag/AgCl | |
< 10 s | |
4 in. | |
0,47 in. |
Doppel | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
pH, TRIS | |
0 bis ±25 mV | |
32 bis 212 °F | |
102 mm | |
12 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen - Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30