Learn More
Fisherbrand™ accuTupH™ pH-Kombinationselektroden mit gehärteter Spitze - ohne Quecksilber
Artikelnummer. p-2902994 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
US-Standard/Pin
Diaphragma:
Doppel
Einzeln
Art der Fülllösung:
Flüssig
Gesättigtes KCl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11560084
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eignet sich ideal für Labor und Q.C.-Messungen.
pH-Kombinationselektrode für Laboreinsatz und präzise QC-Messungen mit einer Ansprechzeit von unter 10 Sekunden.
  • pH-Kombinationselektrode
  • Einzeldiaphragma
  • Temperaturbereich: 80 bis 100 °C
  • pH-Bereich: 0-14
  • Reaktionszeit unter 10 Sekunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Einzeln
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ pH-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
mV-Bereich 0 bis ±25 mV
Reaktionszeit < 10 s
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 212 °F
Temperaturbereich (metrisch) 80 °C bis 100 °C
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 102 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,4 in.
Durchmesser (metrisch) 10 mm