Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gelgefüllte pH/ATC-Kombinationselektroden mit Polymerschaft und doppeltem Diaphragma: Quecksilber-frei
Vereinen den Komfort einer Kombinationselektrode mit den Vorteilen einer integrierten ATC-Sonde
332.00 € - 413.00 €
Spezifikation
Farbe | Violett |
---|---|
Diaphragma | Doppel |
Material | Epoxid |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | -5°bis +80 °C |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11510074
|
Fisherbrand™
13-620-112 |
BNC/0,25 in Telefon ATC | Für nicht mehr angebotene Accumet Tischmodelle 50, 25, 20, 15, 10, 5 und 30 |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11500074
|
Fisherbrand™
13-620-111 |
BNC/Minitelefon ATC | AB15/15plus, XL- und AR-Serie 15, 20, 25, 50 und 60 Tischmessgeräte; Scheibe. 1000, BASIC |
332.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11520164
|
Fisherbrand™
93X218921 |
BNC, Miniphone wasserfestes ATC-Verbindungsstück | AP60 und AP100 Serie Messgeräte | N/A | |||||
Beschreibung
Vereinen den Komfort einer Kombinationselektrode mit den Vorteilen einer integrierten ATC-Sonde
- Drei-in-Eins-Konstruktion für die komfortable Prüfung von kleinen Proben mit einer einzigen Sonde
- Die gelgefüllte Referenzzelle und die Fisher Scientific™ Universal-Glasmembran gewährleisten ein schnelles und reproduzierbares Ansprechverhalten
- Schnelle pH-Tests vor Ort oder an schwierigen Proben
- Doppelte Anschlüsse sorgen für schnelles Ansprechverhalten und lange Lebensdauer überall dort, wo ein Verstopfen der Anschlüsse ein Problem darstellen kann
- Die Innenkammer enthält ein Referenzelement mit geliertem KCl und AgCl, die Außenkammer enthält nur KCl
- Dauerhafte Gel-Füllung
Ausführung 13-620-111 mit Epoxidschaft und BNC/Miniphone-Anschlüssen
- Für accumet Excel (XL) und accumet Research (AR)
- Für accumet Basic AB15 und AB15 Plus
- Für eingestellte accumet 1000
- Für eingestellte accumet BASIC
Ausführung 13-620-112 mit Epoxidschaft und BNC/0.25 in.-Phone-Anschlüssen
- Für eingestellte accumet Tischgeräte 50, 25, 20, 15, 10, 5 und 30
- Für die Verwendung mit accumet AP61, AP62 und AP63 Messgeräten
Spezifikation
Violett | |
Epoxid | |
-5°bis +80 °C | |
Gel | |
23 °F bis 176 °F | |
30 in. | |
0,10 m |
Doppel | |
0 bis 14 | |
pH/ATC-Kombinationselektrode | |
Ag/AgCl | |
4 in. | |
106 mm |