Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gelgefüllte pH/ATC-Kombinationselektroden mit Polymerschaft und doppeltem Diaphragma: Quecksilber-frei
Vereinen den Komfort einer Kombinationselektrode mit den Vorteilen einer integrierten ATC-Sonde
Marke: Fisherbrand™ 93X218921
311.79 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vereinen den Komfort einer Kombinationselektrode mit den Vorteilen einer integrierten ATC-Sonde
- Drei-in-Eins-Konstruktion für die komfortable Prüfung von kleinen Proben mit einer einzigen Sonde
- Die gelgefüllte Referenzzelle und die Fisher Scientific™ Universal-Glasmembran gewährleisten ein schnelles und reproduzierbares Ansprechverhalten
- Schnelle pH-Tests vor Ort oder an schwierigen Proben
- Doppelte Anschlüsse sorgen für schnelles Ansprechverhalten und lange Lebensdauer überall dort, wo ein Verstopfen der Anschlüsse ein Problem darstellen kann
- Die Innenkammer enthält ein Referenzelement mit geliertem KCl und AgCl, die Außenkammer enthält nur KCl
- Dauerhafte Gel-Füllung
Ausführung 13-620-111 mit Epoxidschaft und BNC/Miniphone-Anschlüssen
- Für accumet Excel (XL) und accumet Research (AR)
- Für Accumet Basic AB15 und AB15 Plus
- Für nicht mehr angebotene Accumet 1000 Portable
- Für eingestellte accumet BASIC
Ausführung 13-620-112 mit Epoxidschaft und BNC 0,25 in-Phonoanschlüssen
- Für nicht mehr angebotene Accumet Tischmodelle 50, 25, 20, 15, 10, 5 und 30
- Für die tragbaren accument Messgeräte AP61, AP62, AP63
Spezifikation
Violett | |
Doppel | |
0 bis 14 | |
pH/ATC-Kombinationselektrode | |
AP60 und AP100 Serie Messgeräte | |
ATC | |
0 °C bis 100 °C | |
30 in. | |
0.10 m |
BNC, Miniphone wasserfestes ATC-Verbindungsstück | |
Epoxid | |
-5°bis +80 °C | |
Gel | |
Ag/AgCl | |
23 °F bis 176 °F | |
4 in. | |
106 mm |