Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gelgefüllte pH/ATC-Kombinationselektroden mit Polymerschaft und doppeltem Diaphragma: Quecksilber-frei
Vereinen den Komfort einer Kombinationselektrode mit den Vorteilen einer integrierten ATC-Sonde
Marke:  Fisherbrand™ 13-620-111
262.19 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11500074
  • 332.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vereinen den Komfort einer Kombinationselektrode mit den Vorteilen einer integrierten ATC-Sonde
  • Drei-in-Eins-Konstruktion für die komfortable Prüfung von kleinen Proben mit einer einzigen Sonde
  • Die gelgefüllte Referenzzelle und die Fisher Scientific™ Universal-Glasmembran gewährleisten ein schnelles und reproduzierbares Ansprechverhalten
  • Schnelle pH-Tests vor Ort oder an schwierigen Proben
  • Doppelte Anschlüsse sorgen für schnelles Ansprechverhalten und lange Lebensdauer überall dort, wo ein Verstopfen der Anschlüsse ein Problem darstellen kann
  • Die Innenkammer enthält ein Referenzelement mit geliertem KCl und AgCl, die Außenkammer enthält nur KCl
  • Dauerhafte Gel-Füllung
Ausführung 13-620-111 mit Epoxidschaft und BNC/Miniphone-Anschlüssen
  • Für accumet Excel (XL) und accumet Research (AR)
  • Für Accumet Basic AB15 und AB15 Plus
  • Für nicht mehr angebotene Accumet 1000 Portable
  • Für eingestellte accumet BASIC
Ausführung 13-620-112 mit Epoxidschaft und BNC 0,25 in-Phonoanschlüssen
  • Für nicht mehr angebotene Accumet Tischmodelle 50, 25, 20, 15, 10, 5 und 30
  • Epoxykörpermodell 13-620-AP52 mit wasserfesten BNC/Minitelefon-Verbindungsstücken
    • Für die tragbaren accument Messgeräte AP61, AP62, AP63
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Violett
    Doppel
    0 bis 14
    pH/ATC-Kombinationselektrode
    Vor Ort, Prozessüberwachung, robuste Handhabung
    Ag/AgCl
    -5 °C bis +80 °C
    30 in.
    0,10 m
    10 mm
    BNC/Minitelefon ATC
    Epoxid
    -5°bis +80 °C
    Gel
    AB15/15plus, XL- und AR-Serie 15, 20, 25, 50 und 60 Tischmessgeräte; Scheibe. 1000, BASIC
    23 °F bis 176 °F
    4 in.
    106 mm
    0.4 Zoll