Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Generatorsonde zum Einmalgebrauch aus Kunststoff
Kompatibel mit Fisher Scientific™ 150 und 850 Homogenisatoren. Die Generatorsonde zum Einmalgebrauch aus Kunststoff ist als Zubehör für Fisher Scientific™ 150 und 180 tragbare Homogenisatoren ideal für Anwendungen, bei denen Kreuzkontaminationen vermieden werden müssen. Für die Verwendung ist ein Adapter erforderlich.
371.00 € - 626.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Sonde |
---|---|
Größe | 7 mm Durchmesser x 110 mm Dicke |
Material | Kunststoff |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisator |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15575819
![]() |
Fisherbrand™
15575819 |
25/Packung |
371.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15585819
![]() |
Fisherbrand™
15585819 |
50/Packung |
626.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Zubehör-Sonden zur Verwendung mit Homogenisatoren von Fisherbrand™ Modell 150 und 850. Einwegartikel aus Plastik, ideal für Anwendungen, bei denen Kreuzkontaminationen ein Problem darstellen.
- Kostengünstig: Nur <1 % der Kosten von Generatorsonden aus Edelstahl
- Unterbindet Kreuzkontaminationen
- Ideal für PCR-, RNA- und DNA-Extraktionen
- Wartungsfrei
- Verarbeitungsbereich von 0.2 ml bis 30 ml
Spezifikation
Sonde | |
7 mm Durchmesser x 110 mm Dicke | |
Kunststoff | |
150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisator |