Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ DNA-Leitern
Gebrauchsfertige DNA-Größenstandards sind bei Raumtemperatur beständig—kein Auftauen und Wiedereinfrieren erforderlich.
83.06 € - 126.00 €
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Produkttyp | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter |
Form | Flüssig |
Zusammensetzung | Premixed with loading dye |
Menge | 100 Lanes |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Bänder | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Bänder | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10224973
|
Fisher BioReagents™
BP2572-100 |
Für die Schnellprüfung von PCR oder Enzymverdau | 8 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
10061413
|
Fisher BioReagents™
BP2573-100 |
Für allgemeine Anwendungen, kleine DNA | 10 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
10657633
|
Fisher BioReagents™
BP2571-100 |
Feststellung der PCR-Größe | 12 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
10214973
|
Fisher BioReagents™
BP2570-100 |
Feststellung der PCR-Größe | 14 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
10021463
|
Fisher BioReagents™
BP2574-100 |
Für schnelle Laufzeiten, kleine DNA | 11 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
10306943
|
Fisher BioReagents™
BP2575-100 |
Zur Identifizierung von Klonen | 14 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
10031463
|
Fisher BioReagents™
BP2576-100 |
Für große PCR oder Klonierung | 10 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
10122823
|
Fisher BioReagents™
BP2577-100 |
Für Kleines und großes Klonen | 16 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
10489883
|
Fisher BioReagents™
BP2578-100 |
Für allgemeine Anwendungen, große verdaute DNA | 13 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
10699163
|
Fisher BioReagents™
BP2580-100 |
Für allgemeine Anwendungen, extra große Größe | 15 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
10499883
|
Fisher BioReagents™
BP2579-100 |
Für allgemeine Anwendungen, breiter Größenbereich | 19 | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | N/A | ||||
Beschreibung
Gebrauchsfertige DNA-Größenstandards sind bei Raumtemperatur beständig—kein Auftauen und Wiedereinfrieren erforderlich.
- Speziell entwickelt für eine bessere Bandqualität von stumpfen DNA-Enden mit präziser Länge als klassische Marker
- Ideal für die Größenbewertung und quantitative Bestimmung der DNA-Menge
- Enthält Farbstoff, um Pipettierschritte zu reduzieren und Zeit zu sparen
- Mit zwei oder drei Referenzbändern mit hoher Intensität für eine bessere Größenbestimmung
- Ausreichende Menge für die Beladung von 100 Lauflinien
Spezifikation
Farblos | |
Flüssig | |
100 Lanes | |
100 Lanes |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
Premixed with loading dye | |
Stable at room temperature for two years. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- exACTGene Molecular Weight DNA Ladders