Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ DNA-Leitern
Gebrauchsfertige DNA-Größenstandards sind bei Raumtemperatur beständig—kein Auftauen und Wiedereinfrieren erforderlich.
Marke:  Fisher BioReagents™ BP2577-100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10122823
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gebrauchsfertige DNA-Größenstandards sind bei Raumtemperatur beständig—kein Auftauen und Wiedereinfrieren erforderlich.
  • Speziell entwickelt für eine bessere Bandqualität von stumpfen DNA-Enden mit präziser Länge als klassische Marker
  • Ideal für die Größenbewertung und quantitative Bestimmung der DNA-Menge
  • Enthält Farbstoff, um Pipettierschritte zu reduzieren und Zeit zu sparen
  • Mit zwei oder drei Referenzbändern mit hoher Intensität für eine bessere Größenbestimmung
  • Ausreichende Menge für die Beladung von 100 Lauflinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Flüssig
Für Kleines und großes Klonen
100 Lanes
100 Lanes
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Premixed with loading dye
16
Stable at room temperature for two years.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • exACTGene Molecular Weight DNA Ladders