Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ DNA-Leitern
Gebrauchsfertige DNA-Größenstandards sind bei Raumtemperatur beständig—kein Auftauen und Wiedereinfrieren erforderlich.
Marke: Fisher BioReagents™ BP2578-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gebrauchsfertige DNA-Größenstandards sind bei Raumtemperatur beständig—kein Auftauen und Wiedereinfrieren erforderlich.
- Speziell entwickelt für eine bessere Bandqualität von stumpfen DNA-Enden mit präziser Länge als klassische Marker
- Ideal für die Größenbewertung und quantitative Bestimmung der DNA-Menge
- Enthält Farbstoff, um Pipettierschritte zu reduzieren und Zeit zu sparen
- Mit zwei oder drei Referenzbändern mit hoher Intensität für eine bessere Größenbestimmung
- Ausreichende Menge für die Beladung von 100 Lauflinien
Spezifikation
Farblos | |
Flüssig | |
Für allgemeine Anwendungen, große verdaute DNA | |
100 Lanes | |
100 Lanes |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
Premixed with loading dye | |
13 | |
Stable at room temperature for two years. |