Learn More
Plum™ Erste-Hilfe-Station
Für leichten Zugang zu Erster Hilfe bei kleinen Unfällen. Rundum-Lösung, ideal für nahezu jeden Arbeitsplatz.
Marke:  Plum™ P5101
Artikelnummer. 15741147
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Erste-Hilfe-Station mit einer Plum 500 ml-Augenspülungsflasche, einem QuickFix Pflasterspender mit 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflastern und einem QuickClean Wundreinigungsspender mit 40 Wundreinigungstüchern
  • 0.9 % steriles Natriumchlorid – ähnlich dem des menschlichen Auges. Sorgt für eine schnelle Linderung, wenn Staub oder Schmutz mit einem Auge oder trockenen Augen in Berührung kommt
  • Handlicher und mobiler Zugriff auf eine mit CE-Kennzeichnung versehene Augenspülung – mit einer Haltbarkeit von 3 Jahren
  • Sofortiger Zugang zu wasserfesten und elastischen Pflastern. Jedes mit CE-Kennzeichnung versehene Pflaster ist einzeln verpackt und kann mit einer Hand verwendet werden
  • QuickClean Tücher zur einfachen Reinigung von leichten Verletzungen und Kratzern
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Rundum-Lösung, ideal für nahezu jeden Arbeitsplatz
    Grün
    515 mm
    300 mm
    Name des Produkts
    Plum™ Erste-Hilfe-Station > Zur Verwendung mit (Anwendung): Rundum-Lösung, ideal für nahezu jeden Arbeitsplatz