Learn More
CleanSpace™ Halbmasken-Adapter
Der CleanSpace™ Halbmaskenadapter wird für einen quantitativen Sitz vor der Halbmaske angebracht, um eine quantitative Dichtsitzprüfung (TSI PortaCount) zu ermöglichen.
Marke: CleanSpace™ PAF-0025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwendung mit den bahnbrechenden CleanSpace™ Atemschutzgeräten: Geringes Gewicht und keine Schläuche oder Riemen
- Wird nur mit den CleanSpace™ Halbmasken verwendet
- Schnell und einfach zu installieren
- Mit der TSI PortaCount Ausrüstung kombinierbar
- Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
Spezifikation
Halbmasken-Adapter | |
Quantitative Dichtsitzprüfung | |
PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033 | |
PAF-0025 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CleanSpace™ Halbmasken-Adapter > Produkttyp: Halbmasken-Adapter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur