Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettenspitzen
Sorgen Sie mit dem Pipettiermodul für mehr Genauigkeit und Präzision bei der Versiegelung.
Marke: Thermo Scientific™ 94060103
93.60 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten eine bessere Abdichtung für höhere Genauigkeit und Präzision. Bei den Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ speziellen Pipettenspitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) erheblich verringert wird.
Vorteile
- Hervorragend geeignet für Ein- und Mehrkanalpipetten
- In sechs Volumenbereichen erhältlich: 0,2 bis 10 μl, 1 bis 200 μl, 5 bis 300 μl, 100 bis 1000 μl, 50 bis 1200 μl und 10 ml
- Die sterilen Spitzen werden in vakuumverpackten sterilisierten 10 x 96-Gestellen geliefert und sind zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
- Platzsparende Nachfüllpackungen
Weichere Spitze
- Bei diesen weichen Spitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) deutlich verringert wird
- Sie gewährleisten zudem eine bessere Abdichtung und sorgen somit für höhere Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
Finntip Flex 10, ohne Filter, steril, Gestell | |
Ungefiltert | |
Rosa | |
1,1 in. | |
Racks | |
Rosa | |
FinnTip™ Flex |
10 μl | |
Steril | |
Finntip Flex 10 | |
3,3 cm | |
10 x 96/Rack | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Steril & PCR-fähig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
21222B0 | Konformitätsbescheinigung | 28/11/2024 | 94060103 |
24116C0 | Konformitätsbescheinigung | 06/08/2024 | 94060103 |
24105C0 | Konformitätsbescheinigung | 06/08/2024 | 94060103 |
24041C0 | Konformitätsbescheinigung | 05/08/2024 | 94060103 |
23194B0 | Konformitätsbescheinigung | 08/08/2023 | 94060103 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.