Learn More
Thermo Scientific™ Barcode Reader for KingFisher™ Duo Prime
Einfaches und schnelles Nachverfolgen von Proben und Reagenzien mit dem Barcode-Lesegerät für Thermo Scientific™ KingFisher™ DuoPrime.
Marke: Thermo Scientific™ N16640
Beschreibung
Das Barcodelesegerät für Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime ist ein optionales Zubehör, mit dem Anwender Proben direkt im Gerät über die interne Software verfolgen können.
Aufreinigungssysteme, KingFisher Duo Prime Automatisiertes Magnetbead-Aufreinigungssystem für DNA, RNA und Proteine
Barcode-Lesegerät zur Verbesserung der Rückführbarkeit
Integrierte UV-Lampe, konstruiert für effektive Dekontamination
Individuell anpassbarer Arbeitsablauf für unterschiedliche Probenarten, Reagenzien und Protokolle
Spezifikation
1D und 2D | |
2D-Barcode-Lesegerät für KingFisher | |
KingFisher Duo Prime | |
Each |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.