Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Heizmantel-Kit
Ermöglicht das Rühren und Erhitzen eines Rundkolbens durch eine präzise elektronische Steuerung. Electrothermal™ Digi-Mantle Kit liefert eine genaue Messung der Temperatur und des Rührvorgangs.
Marke:  Cole-Parmer™ 36204-23
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11854381
  • 4690.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Heizelement
  • Sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung um den Rundkolben.
  • Die Außenseite des Heizelements fühlt sich stets kühl an “cool-to-touch” aufgrund des Luftstroms der durch die Lüftungsschlitze unter und um den Rand des Gehäuses zirkulieren kann
  • Erhältlich in 3 Größen zum Erwärmen von Rundkolben:
    Fassungsvermögen von 100 bis 250 ml (OMCA0250), 500 ml (OMCA0500) und 1000 ml (OMCA1000).
OMCA Digitalsteuerung
  • Regelt Temperatur und Rührgeschwindigkeit unabhängig voneinander
  • Das revolutionäre CTC-Bedienfeld (Capacitance Touch Control) stellt die erforderliche Temperatur und Rührgeschwindigkeit mit den Auf-/Abwärtspfeilen ein.
  • Separate Anzeigen für die Stromversorgung, die Heizelemente und die Rührfunktion, sowie eine 3-stellige Anzeige, die die tatsächliche Temperatur von Umgebungstemperatur bis 450 °C anzeigt.
  • Rührgeschwindigkeiten von 100 bis 2000 U/min werden durch leichtes Berühren der Rührerdrehzahltasten erreicht.
Temperaturkontrolle
  • Gesteuert von einem modernen Mikroprozessor nach dem neuesten Stand der Technik.
  • Zeigt die Heizstufe als Prozentsatz der Gesamtleistung an.
  • Mit dem optionalen Temperaturfühler kann die Temperatur des Kolbeninhalts genauer gemessen werden (bis zu 220 °C)
Verbessertes Rühren
  • Ermöglicht eine genaue Steuerung des Rührwerks bei niedriger Drehzahl und höheren Rührgeschwindigkeiten.
  • Das gleichmäßige Rühren erfolgt über eine motorisierte rotierende Magnetanordnung, die so positioniert ist, dass sie eine maximale Magnetflussverknüpfung zum Drehen der Rührstäbe in jedem Reaktionsgefäß ermöglicht.
Hauptmerkmale
  • Der gleiche OMCA Regler bietet Platz für Heizelemente unterschiedlicher Kapazität, d. h. austauschbare Ausführung
  • Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 100 ml bis 1000 ml
  • Das belüftete Gehäuse sorgt für eine sichere Berührung der Außenseite
  • Höhere Rührstabilität und Drehzahlen von 100 bis 2000 U/min
  • Regler mit Anzeigemenü und Touchpad-Schnittstelle
  • Kontrollleuchten für Stromversorgung, Rühr- und Heizbetrieb
  • Wird mit einer Stützstange geliefert (HINWEIS: Klemmen sind nicht im Lieferumfang enthalten)
  • CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL (33.8 oz.)
Round Bottom Flasks
25.6 in.
300 mm
Pulverbeschichtetes Aluminium
3.1 kg
11.8 in.
Heizmantel
33.8 oz.
50/60 Hz
1000 ml
300 x 300 x 650 mm
650 mm
230 V
100 bis 2000 U/min
6.8 lb.
300 mm
450 °C
842 °F