Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten
Diese F1 Mehrkanalpipetten bieten optimales Leistungsverhalten und ergonomischen Komfort. Für optimale Ergebnisse können Sie zwischen Modellen mit 8, 12 oder 16 Kanälen sowie einer großen Auswahl an Finntip Pipettenspitzen wählen.
Marke: Thermo Scientific™ 4661020N
675.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24315" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten bieten Leistung und ergonomischen Komfort und sind daher eine hervorragende Wahl für Ihr Labor. Für optimale Ergebnisse können Sie zwischen Modellen mit 8, 12 oder 16 Kanälen sowie einer großen Auswahl an Finntip Pipettenspitzen wählen.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.Finnpipette F1: Alles, was Sie von Ihrer Pipette erwarten
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Belastung, auch bekannt als RSI-Syndrom.
Geräuscharm, mühelose Volumeneinstellung
Nutzen Sie den neuen geräuschlosen und leichtgängigen Mechanismus zur Volumeneinstellung, der im Vergleich mit früheren Modellen über 50 % weniger Kraftaufwand erfordert.
Sichere Volumensperre
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die sichere Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um das Volumen einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um das gewählte Volumen mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumina und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei Modellen mit 50 μl und darunter.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips werden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt und bieten optimale Leistungseigenschaften, Präzision und Fehlerfreiheit.
CE-Kennzeichnung
Gemäß europäischer IVD-Richtlinie ist die Finnpipette F1 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Weitere Informationen zur Finnpipette Produktfamilie >
Spezifikation
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide | |
Gelb | |
10 bis 100 μl | |
Gelb |
Finnpipette F1 | |
8 | |
0,2 μl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
23Minuten
56Sekunden
31Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
0Minuten
3Sekunden
28 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
23Minuten
56Sekunden
31
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.