Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ Mikroröhrchen
Zur Verwendung mit Pellet-Stößel
Marke: DWK Life Sciences 749510-0590
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Pellet-Stößel
- Auswahl zwischen autoklavierbarem Polypropylen oder RNase-, DNase- und pyrogenfreiem Material (hergestellt unter M-5.5-Reinraumbedingungen der Klasse 10,000)
- Einzeln verpackt
Spezifikation
0,01 oz. | |
RNase-, DNase-, Pyrogen-frei | |
Ja |
0,5 ml | |
Mikroröhrchen | |
0,01 oz., 0,5 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ Mikroröhrchen > RNase-frei; 0,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur