Learn More
Mikroskopobjektträger aus Glas mit fein geschliffener Kante
Verpackt mit Gewebe zum Schutz von Glasoberflächen. Scientific Glass Labs™ Mikroskopobjektträger aus Glas mit fein geschliffener Kante werden am besten mit großen Abschnitten verwendet.
N.V. - 84.55 €
Spezifikation
Edges | Fein geschliffen |
---|---|
Dicke (metrisch) | 1,2 bis 1,5 mm |
Länge (metrisch) | 76 mm |
Menge | 50 pro Packung |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12302158
|
N/A
MNK-130-060P |
52 mm | 76 x 52 mm |
84.55 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10221722
![]() |
Fisherbrand
MNK-130-060P |
52 mm | 76 x 52 mm |
N.V.
50 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
Mit fein geschliffenen Kanten. Verpackt mit Gewebe zum Schutz von Glasoberflächen. Zur Verwendung mit großen Abschnitten.Spezifikation
Fein geschliffen | |
1,2 bis 1,5 mm | |
76 mm | |
50 pro Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mikroskopobjektträger aus Glas mit fein geschliffener Kante