Learn More
Mikroskopobjektträger aus Glas mit fein geschliffener Kante
Verpackt mit Gewebe zum Schutz von Glasoberflächen. Scientific Glass Labs™ Mikroskopobjektträger aus Glas mit fein geschliffener Kante werden am besten mit großen Abschnitten verwendet.
Marke: Fisherbrand MNK-130-060P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit fein geschliffenen Kanten. Verpackt mit Gewebe zum Schutz von Glasoberflächen. Zur Verwendung mit großen Abschnitten.Spezifikation
76 mm | |
Fein geschliffen | |
50 pro Packung |
52 mm | |
1,2 bis 1,5 mm | |
76 x 52 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.