Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM
Für mononukleare Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut, gewonnen über die Dichtegradientenzentrifugation. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM umfasst mehrere sterile und gebrauchsfertige Dichtegradientenmedien, hergestellt in einem speziellen Qualitätssystem.
310.00 € - 952.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Optimiert für die Isolierung mononuklearer Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut |
Endotoxin-Gehalt | <0.12 EU/ml |
Osmolalität | 288-310 mOsm/kg |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11743219
|
Cytiva
17-5442-02 |
6 x 100 ml |
310.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11753219
|
Cytiva
17-5442-03 |
6 x 500 mL |
952.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Hergestellt unter einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagement gemäß ISO13485: 2003
- Steril und gebrauchsfertig; bei korrekter Lagerung mindestens 3 Jahre lang stabil
- Niedrige Endotoxinwerte (< 0,12 EU/ml) gesichert und getestet
- Ficoll-Paque PREMIUM
- Optimiert für die Isolierung mononuklearer Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut
- Ficoll-Paque PREMIUM 1,084
- Kann zur Isolierung einer breiten Palette humaner mononuklearer Zellen, einschließlich solcher mit höherer Dichte, und zur Trennung von Blutzellen von Mäusen oder Ratten verwendet werden.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1,073
- Kann zur Isolierung humaner mononuklearer Zellen mit geringerer Dichte verwendet werden (z. B. mesenchymaler Stromazellen oder Monozyten).
Bestellinformation
Für Ficoll-Paque PREMIUM ist eine Datei für die aufsichtsrechtliche Unterstützung (RSF) verfügbar
Spezifikation
4 bis 30 °C | |
<0.12 EU/ml | |
Farblos bis hellgelb | |
1,078 g/mL | |
Flüssig |
Optimiert für die Isolierung mononuklearer Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut | |
288-310 mOsm/kg | |
Zentrifugationsmedien | |
Steril |