Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM
Für mononukleare Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut, gewonnen über die Dichtegradientenzentrifugation. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM umfasst mehrere sterile und gebrauchsfertige Dichtegradientenmedien, hergestellt in einem speziellen Qualitätssystem.
Marke:  Cytiva 17-5442-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.28880kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11743219
  • 310.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt unter einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagement gemäß ISO13485: 2003
  • Steril und gebrauchsfertig; bei korrekter Lagerung mindestens 3 Jahre lang stabil
  • Niedrige Endotoxinwerte (< 0,12 EU/ml) gesichert und getestet
  • Ficoll-Paque PREMIUM
  • Optimiert für die Isolierung mononuklearer Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1,084
  • Kann zur Isolierung einer breiten Palette humaner mononuklearer Zellen, einschließlich solcher mit höherer Dichte, und zur Trennung von Blutzellen von Mäusen oder Ratten verwendet werden.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1,073
  • Kann zur Isolierung humaner mononuklearer Zellen mit geringerer Dichte verwendet werden (z. B. mesenchymaler Stromazellen oder Monozyten).
Bestellinformation
Für Ficoll-Paque PREMIUM ist eine Datei für die aufsichtsrechtliche Unterstützung (RSF) verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
4 bis 30 °C
Optimiert für die Isolierung mononuklearer Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut
288-310 mOsm/kg
Zentrifugationsmedien
Steril
6 x 100 ml
lt; 0,12 EU/ml
Farblos bis hellgelb
1,078 g/mL
Flüssig