Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM
Für mononukleare Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut, gewonnen über die Dichtegradientenzentrifugation. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM umfasst mehrere sterile und gebrauchsfertige Dichtegradientenmedien, hergestellt in einem speziellen Qualitätssystem.
Marke: Cytiva 17-5442-03
904.40 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.41648kg
Beschreibung
- Hergestellt unter einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagement gemäß ISO13485: 2003
- Steril und gebrauchsfertig; bei korrekter Lagerung mindestens 3 Jahre lang stabil
- Niedrige Endotoxinwerte (< 0,12 EU/ml) gesichert und getestet
- Ficoll-Paque PREMIUM
- Optimiert für die Isolierung mononuklearer Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut
- Ficoll-Paque PREMIUM 1,084
- Kann zur Isolierung einer breiten Palette humaner mononuklearer Zellen, einschließlich solcher mit höherer Dichte, und zur Trennung von Blutzellen von Mäusen oder Ratten verwendet werden.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1,073
- Kann zur Isolierung humaner mononuklearer Zellen mit geringerer Dichte verwendet werden (z. B. mesenchymaler Stromazellen oder Monozyten).
Bestellinformation
Für Ficoll-Paque PREMIUM ist eine Datei für die aufsichtsrechtliche Unterstützung (RSF) verfügbar
Spezifikation
4 bis 30 °C | |
Optimiert für die Isolierung mononuklearer Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut | |
288-310 mOsm/kg | |
Zentrifugationsmedien | |
Steril |
6 x 500 mL | |
<0.12 EU/ml | |
Farblos bis hellgelb | |
1,078 g/mL | |
Flüssig |