Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F10-6 x 100 LEX Festwinkelrotor
Mit einer 45-Grad-Winkelalternative bietet dieser Rotor ein stärker konsolidiertes Pellet für bessere Trennungen als die 25-Grad-Option.
Marke: Thermo Scientific™ 75003340
2975.54 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit einer 45-Grad-Winkelalternative bietet dieser Rotor ein stärker konsolidiertes Pellet für bessere Trennungen als die 25-Grad-Option. Die Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoren sind chemikalienbeständig und die leichtesten LEX-Optionen und bieten außerdem sichere Alternativen in einem reparierbaren Rotor mit 15 Jahren Garantie, um die Kosten für den Austausch zu reduzieren.
Fiberlite Rotoren:- Verkürzen Sie Laufzeiten bei höheren Zentrifugalkräften dank Kohlefaserrotoren geringen Gewichts.
- Die korrosions- und ermüdungsbeständige Bauweise gewährleistet strukturelle Integrität.
- 15 Jahre Garantie
Technische Daten:
- Fassungsvermögen:6 x 100 ml
- Max. Drehzahl/RZB:10.500 U/min/15.038 x g†
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter für F10-6x100 Rotor gesondert erhältlich.Ersatz-O-Ringe (021-069 -031) sind ebenfalls erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 und SL 40, Eppendorf™ Flaschen der Serien 5810/5804 und Thermo Scientific Nalgene.
Empfohlen für:
Pelletierung von Bakterien oder Hefezellen und zur Reinigung von Nukleinsäuren und -zellen.
Hinweis:
†Die Leistung kann je nach Zentrifugenmodell variieren
Spezifikation
Fiberlite F12-6 x 100 LEX Festwinkelrotor | |
6 x 100 ml | |
10.500 U/min | |
3000 | |
38 mm | |
45° |
Festwinkelrotor | |
15.038 × g | |
122 mm | |
105 mm | |
Thermo Scientific Sorvall Legend X1/XT/XF und ST 16/40 Serie, Thermo Scientific Multifuge X1/X3 und Megafuge 16/40 Serie, Thermo Scientific SL 16/40 Serie | |
Energieeffizient, weniger Abfall |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31