Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für SN75, 15 mm
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ SN75B04358
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Sterilisator SN75 | |
Untere Tropfschale | |
Rand: 15 mm | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für SN75, 15 mm > Kann verwendet werden mit: SN75
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur