Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 36 x 13 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (36 x 13 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™ HS27501A
15.46 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Weiß | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Stück | |
104 mm | |
59 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml) | |
36 | |
5 bis 10 m-Reagenzgläser | |
104 x 104 x 59 mm | |
104 mm | |
13 mm |