Learn More
Fialuridine, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 17575565
Fialuridine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17575565
Menge: 100 mg
Click to view available options
Menge: 100 mg
Artikelnummer. 17575565
Marke: Thermo Scientific Acros 468971000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Molekulargewicht 372,09
Reinheit ≥ 97,5 %
Menge 100 mg
Farbe Weiß bis beige
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0435993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2022 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fialuridine, Thermo Scientific™ >