Learn More
Coverguard™ FFP2 NR D Gesichtsmaske
Artikelnummer. p-7239950
Click to view available options
Modell:
Halbmaske mit Ausatemventil
Art des Objektivrevolvers:
Einstellbare Nasenklemme
Mit Ausatemventil:
Ja
Artikelnummer. 12083186
Marke: Coverguard™ 23205
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Coverguard™ FFP2 masks are single-use and protect against non-toxic solid and liquid aerosols in applications such as farming, silviculture and fishing, light industries, maintenance, infrastructure and building, DIY, as well as general use in the lab or field.
  • PPE-Kat. III FFP2 NR D
  • Einwegartikel
  • Elektrostatische Filtermedien
  • Gleitendes Gummiband für eine bessere Einstellung
  • Latexfreier Vliesstoff aus Polypropylen
  • Einstellbare Nasenklemme
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE PSA-Kategorie III FFP2 NR D, EN 149:2001 + A1:2009
Beschreibung FFP2 Einweg-Halbmaske, versiegelte äußere Kontur, Ausatemventil
Einwegprodukt Ja
Mit Ausatemventil Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Chemische und pharmazeutische Industrie, Leichtindustrie, Schwer- und Prozessindustrie, Endbauarbeiten, Bauindustrie, Infrastruktur
Art des Objektivrevolvers Einstellbare Nasenklemme
Beständig gegen Ungiftige feste und flüssige Aerosole
Sterilität Unsteril
Modell Halbmaske mit Ausatemventil