Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Tet system approved, US origin
Artikelnummer. 16856796
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
Format:
Flasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16856796
Marke: Gibco™ A4736201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems.
Gibco Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems. Cell-based assays that detect the presence of tetracycline and tetracycline analogs are used to select FBS that delivers the highest range of induction.
  • Zum Sicherstellen der Abwesenheit von nachweisbarem Tetracyclin und seinen Derivaten, die die genaue Regulation der Genexpression beeinträchtigen können
  • Funktionstests geben das Vertrauen, dass keine unbeabsichtigte Tetracylin-Genexpression auftritt
  • Serumkategorie: Spezial
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 5 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤ 15 mg/dl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Premium
Inhalt und Lagerung <-10°C
Spezies Rind/Bovine
Zelltyp Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien
Age Fötal
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Format Flasche
Spezialitätentyp Tet-System-zugelassen
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 mL
Serum Treatment Standard (Sterile-filtered)
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Verarbeitung Dreifach gefiltert bei 0,1 μm
Getestet auf Erfüllt die USP/EP-Richtlinien mit bis zu 91 harmonisierten Qualitätsspezifikationsprüfungen
Endotoxin-Konzentration < 5 EU/mL
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Hämoglobin-Konzentration <15 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Premium
Versandbedingung Gefroren/Trockeneis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.