Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Hitzeinaktiviert, EU-Zulassung, Herkunft: Südamerika
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Ausgeliefert mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen
89.00 € - 451.00 €
Spezifikation
Weitere Assays Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
Zertifizierung/Konformität EU-Zulassung
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (–5 bis 30 °C)
Herkunftsland EU-zugelassen (Südamerika)
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11550356
Unterlagen ansehen
Gibco™
10500064
500 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11543407
Unterlagen ansehen
Gibco™
10500056
100 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Serum-Kategorie: Standard
Herkunft: EU-zugelassen (Südamerika)
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Ausgeliefert mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen
Spezifikation
Spezifikation
Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
Im Gefrierschrank lagern (–5 bis 30 °C)
Flüssig
Rind/Bovine
Virus, Mycoplasma
Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
Qualifiziert
EU-Zulassung
EU-zugelassen (Südamerika)
Flaschen
Nur für qualifiziertes
Flüssig