Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Hitzeinaktiviert, EU-Zulassung, Herkunft: Südamerika
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Ausgeliefert mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen
Marke: Gibco™ 10500064
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Serum-Kategorie: StandardHerkunft: EU-zugelassen (Südamerika)
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Ausgeliefert mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen
Spezifikation
Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays | |
Im Gefrierschrank lagern (–5 bis 30 °C) | |
EU-zugelassen (Südamerika) | |
Flaschen | |
500 ml | |
Nur für qualifiziertes | |
Flüssig | |
Ja |
EU-Zulassung | |
Fötales Rinderserum (hitzeinaktiviert), EU- zugelassen (südamerikanischer Ursprung), 500 ml, flüssig, –5 bis –30 °C Lagertemperatur, Rinder-/Rinderspezies, Virus und Mykoplasma getestetes Trockeneis | |
Flüssig | |
Hitzeinaktiviertes fötales Kälberserum | |
Rind/Bovine | |
Virus, Mycoplasma | |
Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays | |
Qualifiziert |