Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Hitzeinaktiviert, EU-Zulassung, Herkunft: Südamerika
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Ausgeliefert mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen
Marke:  Gibco™ 10500056
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11543407
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Serum-Kategorie: Standard
Herkunft: EU-zugelassen (Südamerika)
Viren- und Mykoplasmen-getestet. Ausgeliefert mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C).
EU-zugelassen (Südamerika)
Flaschen
100 mL
Nur für qualifiziertes
Flüssig
Ja
EU-Zulassung
Fötales Rinderserum (hitzeinaktiviert), EU- zugelassen (südamerikanischer Ursprung), 100 ml, flüssig, –5 bis –30 °C Lagertemperatur, Rinder-/Rinderspezies, Virus und Mykoplasma getestetes Trockeneis
Flüssig
Fötales Rinderserum (hitzeinaktiviert)
Rind/Bovine
Viren und Mykoplasmen
Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
Nur für qualifiziertes