Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium Plus
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Marke:  Gibco™ A5669701
514.69 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17904731
  • 772.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Premium Plus
  • Use for a broad range of cell types, especially sensitive cell lines
  • Our most characterized serum with the lowest endotoxin and hemoglobin levels
  • Endotoxin level: ≤5 EU/mL
  • Hemoglobin level: ≤20 mg/dL
  • Origin: Refer to CoA for specific origin (US, Australia, New Zealand)
  • US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco Serum Delivers
  • ISO 13485-certified; processed in FDA-registered facilities
  • Triple filtered at 0.1 μm
  • Gibco bottle easier to use in hood, reduces risk of contamination and helps improve consistency
  • Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store at ≤-10°C.
Rind/Bovine
Gefroren
Fetal Bovine Serum
Standard (sterilfiltriert)
Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Triple-filtered, 0.1μm
≤5 EU/mL
≤20 mg/dL
USDA Safety Testing Performed for Australian origins
Fötal
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA)
Flasche
500 mL
Steril
Premium Plus
Up to 70 quality tests including EMA virus testing; USP/EP mycoplasma, endotoxin, performance; biochemical/hormonal profiling; Oritain fingerprinting
Weniger Abfall
Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA2883289RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA5669701
ChargennummerN2765792P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669701
ChargennummerN2751776P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669701
ChargennummerU2761908P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669701
ChargennummerN2791285P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669701
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
    Aktionscode: 24107
    Gültig bis zum2025-03-28
  • Mehrere Hersteller
    Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. März
    Aktionscode: 24111
    Gültig bis zum2025-03-28
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium Plus > 500 mL
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.