Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA Ladder Mix
Der Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler DNA Ladder Mix wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen.
Marke: Thermo Scientific™ SM0332
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ DNA-Leiter-Mix ermöglicht die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Der GeneRuler DNA-Leiter-Mix kann mit T4-Polynukleotidkinase radioaktiv markiert werden. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden:
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Nein | |
Agarose-Gele | |
6x DNA-Färbemittel, 10 x 1 ml | |
25 x 50 μg |
Agarose | |
DNA-Leitergemisch | |
100 bp bis 10000 bp | |
Nachhaltige Verpackung | |
GeneRuler |