Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA Ladder Mix
GREENER_CHOICE
Der Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler DNA Ladder Mix wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0331
87.10 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11873963
  • 134.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ DNA-Leiter-Mix ermöglicht die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Der GeneRuler DNA-Leiter-Mix kann mit T4-Polynukleotidkinase radioaktiv markiert werden. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Nein
Agarose-Gele
6x DNA-Färbemittel, 2 x 1 ml
5 x 50 μg
Agarose
DNA-Leitergemisch
100 bp bis 10000 bp
Nachhaltige Verpackung
GeneRuler
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2793202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0331
Chargennummer2814281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0331
Chargennummer2841142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0331
Chargennummer2853213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0331
Chargennummer2853835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0331
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA Ladder Mix > 100 bis 10.000 bp, 0,5 μg/μl, 5 x 50 μg