Learn More
Multiroir Controlec™ TOPBOX Kunststofflagerboxen
Artikelnummer. 15889465
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
6 l
8 l
14 l
21 l
32 l
53 l
Abmessungen (L x B x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15889465
Marke: Multiroir Controlec™ 18701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Leicht, transparent und ergonomisch. Die Multiroir Controlec™ TOPBOX Kunststofflagerungsboxen sind aus hochstoßfestem, transparentem Kunststoff mit Deckeln mit Clipverschluss und ergonomischen Tragegriffen zur praktischen Lagerung und zum Transport von Produkten aller Art.
Kunststofflagerboxen der TOPBOX-Serie bietet zahlreiche Vorteile:
  • Leicht und stoßfest für praktische Aufbewahrung und Transport
  • Transparenter Kunststoff erleichtert die Elementerkennung
  • Zwei ergonomische Griffe für einfache Handhabung
  • Die Deckel (im Lieferumfang enthalten) schließen mit einem Clip-Verschluss
  • In mehreren Größen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l
Verschlussfarbe Schwarz
Verschlusstyp Klemme
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport
Enthält Griff, Deckel
Anzahl Fächer 1
Produkttyp Schubeinsätze
Modell TOPBOX
Abmessungen (L x B x H) 290 x 195 x 98 mm
Länge (metrisch) 290 mm
Außenlänge (metrisch) 290 mm
Breite (metrisch) 195 mm
Außenbreite (metrisch) 195 mm
Höhe (metrisch) 98 mm
Außenhöhe (metrisch) 98 mm