Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Eisprobenehmer
Der Probenehmer wurde für die Probenahme aus gefrorenen, hochviskosen, pastösen Materialien wie Speiseeis und ähnlichen Substanzen entwickelt. Der bohrerförmige Fräser verschraubt sich beim Drehen selbstständig in die Tiefkühlware. Der Sammelzylinder kann einfach über einen Bajonettanschluss gelöst werden. Die Probe ist dann verfügbar und kann entfernt werden.
Marke:  Buerkle™ 5339-1050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10444632
  • 851.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404), elektropoliert
  • Sterilisierbar
  • Leichte Reinigung
  • Sammelzylinder mit 38 mm Ø
Spécification
Spécification
Eis-Probenehmer
50 ml
1050 mm
Edelstahl (AISI 316L (1.4404))
Zur Probenahme aus gefroren
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Buerkle™ Edelstahl-Eisprobenehmer > Länge: 1050 mm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis