Learn More
Fasudil Hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Fasudil (HA-1077; AT877) Hydrochloride is a nonspecific RhoA/ROCK inhibitor and also has inhibitory effect on protein kinases, with an Ki of 0.33 μM for ROCK1, IC50s of 0.158 μM and 4.58 μM, 12.30 μM, 1.650 μM for ROCK2 and PKA, PKC, PKG, respectively. Fasudil Hydrochloride is also a potent Ca2+ channel antagonist and vasodilator.
117.45 € - 183.60 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fasudil Hydrochloride |
---|---|
CAS | 105628-07-7 |
Farbe | White |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Summenformel | C14H18ClN3O2S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16430976
|
Medchem Express
HY-10341 |
200 mg |
117.45 €
200 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16421556
|
Medchem Express
HY-10341 |
500 mg |
183.60 €
500 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Fasudil (HA-1077Spezifikation
Fasudil Hydrochloride | |
White | |
C14H18ClN3O2S | |
H2O : 55 mg/mL (167.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.56 mM) | |
327.83 | |
95.0% | |
Powder |
105628-07-7 | |
Research | |
HA-1077 HydrochlorideAT-877 Hydrochloride | |
O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCNCCC3)=O.Cl[H] | |
327.83 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Sicherheit und Handhabung
H302
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.