Learn More
Fasudil Hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Fasudil (HA-1077; AT877) Hydrochloride is a nonspecific RhoA/ROCK inhibitor and also has inhibitory effect on protein kinases, with an Ki of 0.33 μM for ROCK1, IC50s of 0.158 μM and 4.58 μM, 12.30 μM, 1.650 μM for ROCK2 and PKA, PKC, PKG, respectively. Fasudil Hydrochloride is also a potent Ca2+ channel antagonist and vasodilator.
Marke: Medchem Express HY-10341
Beschreibung
Fasudil (HA-1077Spezifikation
Fasudil Hydrochloride | |
White | |
C14H18ClN3O2S | |
HA-1077 HydrochlorideAT-877 Hydrochloride | |
O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCNCCC3)=O.Cl[H] | |
327.83 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
105628-07-7 | |
Research | |
500 mg | |
H2O : 55 mg/mL (167.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.56 mM) | |
327.83 | |
95.0% | |
Powder |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Research purposes only