Learn More
Fisherbrand™ Transportkästen
GREENER_CHOICE
Für den Transport biologischer und klinischer Proben sowie von Geräten und Produkten, die unter anspruchsvollen Umweltbedingungen trocken und sauber bleiben sollen. Der Fisherbrand™ Transportkasten ist aus Polycarbonat gefertigt und in drei Farben lieferbar, um die Unterscheidung der Anwender/Besitzer zu erleichtern.
155.00 € - 179.00 €
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15155564
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120078
Gelb
174.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15175564
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120077
Rot
179.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15165564
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120374
Durchsichtig, Blau
155.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polycarbonat und in drei Farben zur Identifizierung von Benutzern/Eigentümern erhältlich
  • Wasserdichte Silikondichtung und drei Deckelfixierbügel sorgen für einen sicheren Verschluss
  • Der Tragegriff lässt sich problemlos in den Flaschenkörper einklappen, sodass die Einheiten gestapelt werden können
  • Der Deckel lässt sich 180° öffnen und ermöglicht so einen vollständigen Zugriff auf den Inhalt und erleichtert die Reinigung
  • Für 13 und 16 mm-Röhrchen in einem onerack™ mit 72 Plätzen oder in einem Gestell ähnlicher Größe/Marke.
  • Zur Erstellung eigener Fachgrößen werden Separatoren bereitgestellt. Für den Transport größerer Produkte und Geräte auch leer verwendbar
  • Autoklavierbar
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Transportkästen