Learn More
Falcon™ serologische Pipetten
Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter und negativer Graduierung. Corning™ Falcon™ serologische Pipetten sind einzeln in einer vollständig aus Kunststoff bestehenden, thermisch geformten Advantage™ Packung verpackt.
88.70 € - 300.86 €
Spezifikation
Variationskoeffizient | 1,5 % |
---|---|
Material | Polystyrol |
Skala | Ja |
Spitzenform | Standard |
Verpackungsart | Einzeln verpackt |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Negative Graduierungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Negative Graduierungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10024420
![]() ![]() |
Falcon™
356525 |
25 ml | 0.25 ml | 7 ml | Violett |
182.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11513630
![]() ![]() |
Falcon™
356521 |
1 ml | 0.01 ml | 0.4 ml | Gelb |
298.48 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10742191
![]() ![]() |
Falcon™
356507 |
2 ml | 0.01 ml | 0.8 ml | Grün |
300.86 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10156420
![]() |
Falcon™
356543 |
5 ml | 0.1 ml | 2.5 ml | Blau |
93.55 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10608261
![]() ![]() |
Falcon™
356551 |
10 ml | 0.1 ml | 3 ml | Rot |
88.70 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11533630
![]() |
Falcon™
356535 |
25 ml | 0.5 ml | 11 ml | Violett |
178.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10702541
![]() |
Falcon™
356550 |
50 ml | 1 ml | 10 ml | Schwarz |
195.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
- Gammabestrahlt, pyrogenfrei und aus klarem Polystyrol für hohe Transparenz
- Durch die exklusive Ausrichtungsmarkierung für die Graduierung können die Graduierungen in das Sichtfeld gebracht werden, bevor die Verpackung komplett entfernt wird
- Die Innenoberfläche verhindert eine Meniskusbildung und verringert somit Ablesefehler. Gesamtgenauigkeit der Pipetten bei der Abgabe ±3 %, mit einem Variationskoeffizienten von 1.5 %
- Negative Graduierungen ermöglichen zusätzliches Fassungsvermögen
- Stopfen aus Polyesterfaser verhindert Überfüllen
- Die Farbcodierung auf der Verpackung und den Ausblasringen vereinfacht die Größenbestimmung
Bestellinformation
Es sind vier Arten von kontaminationsbeständigen Packungen lieferbar: einzeln in thermogeformtem Papier/Kunststoff verpackt, einzeln in Vorteilspackungen aus thermogeformtem Vollkunststoff verpackt, Multipacks in Beuteln sowie Großpackungen
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe/Blow Out
Spezifikation
1,5 % | |
Ja | |
Einzeln verpackt | |
Ja |
Polystyrol | |
Standard | |
Serologische Pipette |