Learn More
Falcon™ serologische Pipetten
Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter und negativer Graduierung. Corning™ Falcon™ serologische Pipetten sind einzeln in einer vollständig aus Kunststoff bestehenden, thermisch geformten Advantage™ Packung verpackt.
Marke: Falcon™ 356507
170.93 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gammabestrahlt, pyrogenfrei und aus klarem Polystyrol für hohe Transparenz
- Durch die exklusive Ausrichtungsmarkierung für die Graduierung können die Graduierungen in das Sichtfeld gebracht werden, bevor die Verpackung komplett entfernt wird
- Die Innenoberfläche verhindert eine Meniskusbildung und verringert somit Ablesefehler. Gesamtgenauigkeit der Pipetten bei der Abgabe ±3 %, mit einem Variationskoeffizienten von 1.5 %
- Negative Graduierungen ermöglichen zusätzliches Fassungsvermögen
- Stopfen aus Polyesterfaser verhindert Überfüllen
- Die Farbcodierung auf der Verpackung und den Ausblasringen vereinfacht die Größenbestimmung
Bestellinformation
Es sind vier Arten von kontaminationsbeständigen Packungen lieferbar: einzeln in thermogeformtem Papier/Kunststoff verpackt, einzeln in Vorteilspackungen aus thermogeformtem Vollkunststoff verpackt, Multipacks in Beuteln sowie Großpackungen
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe/Blow Out
Spezifikation
±3 % | |
Polystyrol | |
0.01 ml | |
Standard | |
0,02 oz. | |
2 ml | |
Ja |
1.5 % | |
Ja | |
0.8 ml | |
Einzeln verpackt | |
Grün | |
Serologische Pipette |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
4235017 | Qualitätsbescheinigung | 29/03/2025 | 356507 |
4232009 | Qualitätsbescheinigung | 22/03/2025 | 356507 |
4232009 | Konformitätsbescheinigung | 04/10/2024 | 356507 |
4102011 | Konformitätsbescheinigung | 30/08/2024 | 356507 |
4021260 | Konformitätsbescheinigung | 23/02/2024 | 356507 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
6Minuten
56Sekunden
12 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25