Learn More
Falcon™ serologische Pipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter und negativer Graduierung. Corning™ Falcon™ serologische Pipetten sind einzeln in einer vollständig aus Kunststoff bestehenden, thermisch geformten Advantage™ Packung verpackt.
Marke:  Falcon™ 356525
73.84 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10024420
  • 182.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gammabestrahlt, pyrogenfrei und aus klarem Polystyrol für hohe Transparenz
  • Durch die exklusive Ausrichtungsmarkierung für die Graduierung können die Graduierungen in das Sichtfeld gebracht werden, bevor die Verpackung komplett entfernt wird
  • Die Innenoberfläche verhindert eine Meniskusbildung und verringert somit Ablesefehler. Gesamtgenauigkeit der Pipetten bei der Abgabe ±3 %, mit einem Variationskoeffizienten von 1.5 %
  • Negative Graduierungen ermöglichen zusätzliches Fassungsvermögen
  • Stopfen aus Polyesterfaser verhindert Überfüllen
  • Die Farbcodierung auf der Verpackung und den Ausblasringen vereinfacht die Größenbestimmung
Bestellinformation
Es sind vier Arten von kontaminationsbeständigen Packungen lieferbar: einzeln in thermogeformtem Papier/Kunststoff verpackt, einzeln in Vorteilspackungen aus thermogeformtem Vollkunststoff verpackt, Multipacks in Beuteln sowie Großpackungen
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe/Blow Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±3 %
1,5 %
Ja
7 ml
Einzeln verpackt
Violett
Serologische Pipette
Ja
Polystyrol
0.25 ml
Standard
0.84 oz.
25 ml
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4294051 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog Number356525
Chargennummer4266022 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number356525
Chargennummer4183017 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/12/2024 Catalog Number356525
Chargennummer4192011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number356525
Chargennummer4113023 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/10/2024 Catalog Number356525
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    6
    Minuten
    56
    Sekunden
    20
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ serologische Pipetten > Farbcode: violett; Größe:25 ml; Unterteilungen: 0,25; Überfüllungsvol.: 7 ml; Nennvolumen: 25 ml