Learn More
Falcon™ HTS 96-Well Aufbewahrungsplatten, U-Form (VE=100Stck.)
Ideal für die Aufbewahrung, Archivierung und den Transport von pharmazeutischen Wirkstoffkandidaten
Marke: Falcon™ 351190
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Platte besteht aus hochwertigem Polypropylen medizinischer Qualität mit einem geringen DMSO-extrahierbaren Anteil
- 96-Well-Mikrotiterplatte mit Wells mit Rundboden
- Mit weißem Beschriftungsbereich für die Probenkennzeichnung; verwendbar mit Tintendruck-Barcodierung
- Verwendbar mit Roboterausrüstung
- Deckel nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
klar | |
Unsteril | |
100/Karton | |
Mikrotiterplatte für die Lagerung |
Polypropylen | |
96 | |
25/Packung | |
Rund |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ HTS 96-Well Aufbewahrungsplatten, U-Form (VE=100Stck.) > Rund
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur