Learn More
Falcon™ Einweg-Saugpipetten
Hergestellt aus Polystyrol als sicherere Alternative zu Pasteur-Pipetten aus Glas. Corning™ Falcon™ Einweg-Ansaugpipetten sind ideal zur Verwendung mit Gewebekulturen oder anderen nicht toxischen Lösungen, die Aliquot oder Aspiration/Dispensation in einer sterilen Umgebung erfordern.
58.46 € - 65.82 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Medizinprodukt der Klasse I |
---|---|
Beschreibung | Saugpipette |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstige nicht-toxische Lösungen, die eine aliquote oder aspirierende Dispensierung in einer sterilen Umgebung erfordern |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10248470
![]() ![]() |
Falcon™
357558 |
2 ml |
58.46 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10635611
![]() ![]() |
Falcon™
357501 |
5 ml |
65.82 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Praktisch zur Entfernung verbrauchter Medien aus Gewebekulturgefäßen
- Keine Autoklavierung und erneute Verpackung notwendig
- Ohne Graduierung, ohne Verschluss
- Steril, pyrogenfrei
- Einzeln verpackt in thermisch geformter Papier-/Kunststoffverpackung
- Rechtlicher Status: Medizinprodukt der Klasse I
Bestellinformation
Alle Größen sind einzeln verpackt, 200 Stück pro Packung
Spezifikation
Medizinprodukt der Klasse I | |
Polystyrol | |
Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstige nicht-toxische Lösungen, die eine aliquote oder aspirierende Dispensierung in einer sterilen Umgebung erfordern | |
Ja |
Saugpipette | |
Steril | |
Saugpipetten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Einweg-Saugpipetten