Learn More
Falcon™ Einweg-Saugpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10635611 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 10635611
Marke: Falcon™ 357501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polystyrol als sicherere Alternative zu Pasteur-Pipetten aus Glas. Corning™ Falcon™ Einweg-Ansaugpipetten sind ideal zur Verwendung mit Gewebekulturen oder anderen nicht toxischen Lösungen, die Aliquot oder Aspiration/Dispensation in einer sterilen Umgebung erfordern.
  • Praktisch zur Entfernung verbrauchter Medien aus Gewebekulturgefäßen
  • Keine Autoklavierung und erneute Verpackung notwendig
  • Ohne Graduierung, ohne Verschluss
  • Steril, pyrogenfrei
  • Einzeln verpackt in thermisch geformter Papier-/Kunststoffverpackung
  • Rechtlicher Status: Medizinprodukt der Klasse I
Bestellinformation
Alle Größen sind einzeln verpackt, 200 Stück pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Medizinprodukt der Klasse I
Beschreibung Saugpipette
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstige nicht-toxische Lösungen, die eine aliquote oder aspirierende Dispensierung in einer sterilen Umgebung erfordern
Länge (angloamerikanisch) 13,71 in.
Volumen (metrisch) 5 ml
Typ Saugpipetten
Einwegprodukt Ja