Learn More
Falcon™ dicht schließende Deckelscheiben
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol für optische Klarheit. Falcon™ bakteriologische Petrischalen werden nicht für die Zellanhaftung gewebekulturbehandelt; für Anwendungen, bei denen die Zellanhaftung nicht erwünscht ist. Die Oberfläche ist hydrophob.
Marke:  Falcon™ 351029
194.33 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10720052
  • 204.56 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese bakteriologische Petrischalen werden nicht für die Zellanhaftung gewebekulturbehandelt; für Anwendungen, bei denen die Zellanhaftung nicht erwünscht ist. Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol für optische Klarheit. Oberfläche ist hydrophob.
  • Flache, verzerrungsfreie Optik
  • Die Deckel mit Lüftung ermöglichen optimalen Gasaustausch
  • Stapelringe vereinfachen Handhabung und Stapelung
  • Der mattierte Ring erleichtert die Handhabung der Schale (durch den Ring kann die Schale ohne versehentliches Abnehmen des Deckels angehoben werden, dadurch ist ein aseptischer Umgang gegeben)
  • Pyrogenfrei
  • Verpackung in medizinischen Aufreißbeuteln
  • Die langlebige Konstruktion ermöglicht einen sicheren Umgang mit den Schalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
56,5 cm2
Polystyrol
Unbehandelt
500/Karton
15 mm
Ja
Steril
Zellkultur-Petrischale
20/Packung
100 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4294062 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/03/2025 Catalog Number351029
Chargennummer4318004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/03/2025 Catalog Number351029
Chargennummer4301035 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/03/2025 Catalog Number351029
Chargennummer4301034 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/03/2025 Catalog Number351029
Chargennummer4294061 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/03/2025 Catalog Number351029
Name des Produkts
Falcon™ dicht schließende Deckelscheiben > 100 mm; Standard